Learn More
4,4,4-Trifluorocrotonsäure, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number 15515926
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
71027-02-6
C4H3F3O2
140.06
QZBAYURFHCTXOJ-OWOJBTEDSA-N
4,4,4-trifluorocrotonic acid, e-4,4,4-trifluorobut-2-enoic acid, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoic acid, 4,4,4,-trifluorobut-2-enoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-butenoic acid, hiddpndiaicichibejifaap, trifluorocrotonic acid, pubchem22644, 4,4,4-trifluoro crotonic acid
5709614
(E)-4,4,4-Trifluorbut-2-enoesäure
C(=CC(F)(F)F)C(=O)O
71027-02-6
C4H3F3O2
140.06
QZBAYURFHCTXOJ-OWOJBTEDSA-N
4,4,4-trifluorocrotonic acid, e-4,4,4-trifluorobut-2-enoic acid, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enoic acid, 4,4,4,-trifluorobut-2-enoic acid, 4,4,4-trifluoro-2-butenoic acid, hiddpndiaicichibejifaap, trifluorocrotonic acid, pubchem22644, 4,4,4-trifluoro crotonic acid
5709614
(E)-4,4,4-Trifluorbut-2-enoesäure
C(=CC(F)(F)F)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 4,4,4-Trifluorocrotonic acid
Schmelzpunkt 53.0°C to 58.0°C
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 140.06
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4,4-Trifluorocrotonic acid, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.