Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)-phenyl]-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3527255
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
912569-55-2
C19H23BO3
310.20
MFCD09064986
DTPMFYHICLWUGJ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229585
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
912569-55-2
C19H23BO3
310.20
MFCD09064986
DTPMFYHICLWUGJ-UHFFFAOYSA-N
4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
24229585
4,4,5,5-tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Chemischer Name oder Material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 310.2
Reinheit (%) 97%