Learn More
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyd 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593308
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-Formylphenyl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
66-98-8
C14H10O2
210.23
MFCD00016714
FEHLIYXNTWAEBQ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-biphenyldicarboxaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-diformylbiphenyl, biphenyl-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-biphenyldicarboxyaldehyde, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxaldehyde, p,p'-diformylbiphenyl, 4-4-formylphenyl benzaldehyde, 4,4'-bis formyl biphenyl
6200
4-(4-Formylphenyl)benzaldehyd
C1=CC(=CC=C1C=O)C2=CC=C(C=C2)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Biphenyldicarboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H4C(O)H)2
Menge 1 g
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.