Learn More
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-67872
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
90-93-7
C21H28N2O
324.47
MFCD00009044
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
66663
4-[4-(diethylamino)benzoyl]-N,N-diethylaniline
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
90-93-7
C21H28N2O
324.47
MFCD00009044
VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
66663
4-[4-(diethylamino)benzoyl]-N,N-diethylaniline
CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 93.0°C to 95.0°C
Flammpunkt 151°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(C2H5)2NC6H4]2CO
Menge 25 g
Beilstein 14, 98
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formelmasse 324.45
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristalline Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.