missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4'-(4-Bromphenyl)-2,6':2',2″-terpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15487817
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15487817 1 g 1 Gramm
15497817 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15487817 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37778.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 89972-76-9 | C21H14BrN3 | 388.268 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 89972-76-9
Summenformel C21H14BrN3
Molekulargewicht (g/mol) 388.268
MDL-Nummer MFCD06796984
InChI-Schlüssel BOPPHKMZOYPASP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-2,6':2',2-terpyridine, 4'-4-bromophenyl-alpha,alpha',alpha-tripyridyl, 4-4-bromophenyl-6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine, acmc-209r3y, 4'-4-bromophenyl-2,2':6',2'-terpyridine, 4-4'-bromophenyl-2,6-di 2-pyridyl pyridine, 4-4-bromophenyl-2,6-bis 2-pyridyl pyridine
PubChem CID 10762837
IUPAC-Name 4-(4-Bromphenyl)-2,6-Dipyridin-2-ylpyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC(=N2)C3=CC=CC=N3)C4=CC=C(C=C4)Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 1 g
Formelmasse 388.27
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-(4-Bromophenyl)-2,6':2',2''-terpyridine

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.