Learn More
4,4'-Carbonyldibenzonitril (4,4'-Dicyanobenzophenon), Mikromol™
Beschreibung
4,4'-Carbonyldibenzonitril (4,4'-Dicyanobenzophenon)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| CAS | 32446-66-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 4,4'-Carbonyldibenzonitrile |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H8 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-carbonylbis-, Benzonitrile, 4,4'-carbonyldi- (8CI), 4,4'-Carbonylbis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanobenzophenone, 4-[(4-Cyanophenyl)carbonyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl) ketone, Bis(p-cyanophenyl) ketone, p,p'-Dicyanobenzophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H8N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8H |
| SMILES | O=C(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC-Name | 4-(4-Cyanobenzoyl)benzonitril |
| Mehr anzeigen |