Learn More
4-(4-Chlorbenzoyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465117
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465117 1 g 1 Gramm
11475117 5 g 5 Gramm
11485117 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22551.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14548-48-2 | C12H8ClNO | 217.652 g/mol
4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4 -Chlorbenzoyl)pyridin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14548-48-2
Summenformel C12H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 217.652
MDL-Nummer MFCD00006431
InChI-Schlüssel YMTFKKLFLLAFNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl pyridin-4-yl methanone, 4-4'-chlorobenzoyl pyridine, 4-chlorophenyl-pyridin-4-ylmethanone, methanone, 4-chlorophenyl-4-pyridinyl, acmc-1bu0c, 4-4-chloro-benzoyl pyridine, 4-chlorophenyl 4-pyridyl ketone, 4-chlorophenyl pyridin-4-ylmethanone, 4-chlorophenyl-4-pyridyl methanone
PubChem CID 98503
IUPAC-Name (4 -Chlorphenyl)-pyridin-4-ylmethanon
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=NC=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 1 g
Formelmasse 217.66
Reinheit (%) ≥99%