Learn More
4-[4-(Chlormethyl)-piperidin]-thieno-[3,2-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541016
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
912569-69-8
C12H14ClN3S
267.78
MFCD09702414
FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
24229710
4-(Chlormethyl)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin
ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
912569-69-8
C12H14ClN3S
267.78
MFCD09702414
FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
24229710
4-(Chlormethyl)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin
ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Chemischer Name oder Material 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 267.78
Reinheit (%) 97%