Learn More
4-(4-Chlorphenyl)-2-butanon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chlorophenyl)-2-butanone |
| CAS | 3506-75-0 |
| Summenformel | C10H11ClO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-(p-Chlorophenyl)-2-butanone, NSC 348, p-Chlorobenzylacetone, 4-(4-Chlorophenyl)butan-2-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H11ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1 |
| IUPAC-Name | 4-(4-Chlorphenyl)butan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 182.65 |
| Formelmasse | 182.05 |