missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC

Artikelnummer. 30364358
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30364358 1 g -
30367356 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30364358 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3778601G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 36159-73-6
Summenformel C16H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 256.73
Synonym 1(2H)-Naphthalenone, 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-, 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
IUPAC-Name 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)c3ccccc23

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H13ClO/c17-12-7-5-11(6-8-12)13-9-10-16(18)15-4-2-1-3-14(13)15/h1-8,13H,9-10H2
Formelmasse 256.0655
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.