Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, TRC
Artikelnummer. 30367356
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30367356 100 mg 100 Milligramm
30364358 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30367356 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC377860100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36159-73-6
Summenformel C16H13ClO
Molekulargewicht (g/mol) 256.73
Synonym 1(2H)-Naphthalenone, 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-, 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
IUPAC-Name 4-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES Clc1ccc(cc1)C2CCC(=O)c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H13ClO/c17-12-7-5-11(6-8-12)13-9-10-16(18)15-4-2-1-3-14(13)15/h1-8,13H,9-10H2
Formelmasse 256.0655