Learn More
4-(4-Chlorphenyl)cyclohexancarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Strukturformel | ClC6H4C6H10CO2H |
Formelmasse | 238.71 |
Reinheit (%) | 97% |
Menge | 1 g |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |