Learn More
4-(4-Chlorphenyl)piperidin-4-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 211.69 |
Reinheit (%) | 97% |