Learn More
4-(4-chlorphenyl)pyrimidin-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2700654
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
175203-08-4
C10H7ClN2S
222.69
MFCD00174262
TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
2735805
6-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrimidin-2-thion
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
175203-08-4
C10H7ClN2S
222.69
MFCD00174262
TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
2735805
6-(4-Chlorphenyl)-1H-pyrimidin-2-thion
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Chemischer Name oder Material 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 222.7
Reinheit (%) 97%