missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2701093
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
423769-77-1
C11H7ClO4S2
302.743
MFCD03407362
MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
2779802
4-(4-Chlorphenyl)sulfonylthiophen-3-carbonsäure
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
423769-77-1
C11H7ClO4S2
302.743
MFCD03407362
MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
2779802
4-(4-Chlorphenyl)sulfonylthiophen-3-carbonsäure
C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Chemischer Name oder Material 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 302.76
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'