Learn More
Alfa Aesar™ 4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H31476.03
Weitere Details : CAS : 142646-58-0 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464097
  • 42.60 € / 1 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Wird bei der Herstellung eines künstlichen Muskels mit lamellarer Struktur auf Basis eines nematischen Triblock-Copolymers verwendet. Dient auch als Komplex in zyklischen voltametrischen Studien von Kupferkomplexen zur Katalyse von radikaler Atomtransfer-Polymerisation.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
142646-58-0
408.674
VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
4285174
CCCCCCCCCC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)CCCCCCCCC
C28H44N2
MFCD00800915
4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl, 4-nonyl-2-4-nonylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl, 4,4'-bis nonyl-2,2'-bipyridine, dnbpy, acmc-1cctu, bpdn01, 4,4-dinonyl-2,2-bipyridine, 4,4-dinoyl-2,2-dipyridyl
4-Nonyl-2-(4-Nonylpyridin-2-yl)Pyridin
Spezifikation
4,4'-Di-n-nonyl-2,2'-bipyridine
1g
C28H44N2
4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl-2,2'-bipyridyl, 4-nonyl-2-4-nonylpyridin-2-yl pyridine, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dinonyl, 4,4'-bis nonyl-2,2'-bipyridine, dnbpy, acmc-1cctu, bpdn01, 4,4-dinonyl-2,2-bipyridine, 4,4-dinoyl-2,2-dipyridyl
CCCCCCCCCC1=CC(=NC=C1)C2=NC=CC(=C2)CCCCCCCCC
408.674
408.67
61°C to 63°C
142646-58-0
MFCD00800915
VHJFWJXYEWHCGD-UHFFFAOYSA-N
4-Nonyl-2-(4-Nonylpyridin-2-yl)Pyridin
4285174
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation