missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Diacetylbiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4258924
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
787-69-9
C16H14O2
238.28
YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
301558
1-[4-(4-Acetylphenyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
787-69-9
C16H14O2
238.28
YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
301558
1-[4-(4-Acetylphenyl)phenyl]ethanon
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Diacetylbiphenyl
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192.0°C to 196.0°C
Farbe Farblos bis bräunlich
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COC6H4C6H4COCH3
Menge 1 g
Formelmasse 238.28
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'