Learn More
4,4'-Diaminodicyclohexylmethan, Gemisch aus Stereoisomeren, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045148
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1761-71-3
C13H26N2
210.365
MFCD00001496
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
15660
4-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
1761-71-3
C13H26N2
210.365
MFCD00001496
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
15660
4-[(4-Aminocyclohexyl)methyl]cyclohexan-1-amin
C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4′-Diaminodicyclohexylmethan wird als Epoxidhärtungsmittel verwendet. Es ist ein vielseitiges Zwischenprodukt zur Herstellung von Leder, Gummiprodukten, Kunststoffen, Farbstoffen und lichtempfindlichen Polymeren. Es wird bei der Herstellung von Diisocyanaten und Polyamiden verwendet. Es wird auch als Schmiermittelzusatz und Korrosionsschutzmittel verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (5 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Säuren, saure Chloride, saure Anhydride, Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Namenshinweis mixture of stereoisomers
Schmelzpunkt ∼43°C
pH 11.5
Siedepunkt 325°C to 327°C
Flammpunkt 159°C (318°F)
Geruch Amine-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 2079179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Formelmasse 210.37
Reinheit (%) ≥98%