Learn More
4,4'-Diaminostilben, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Diaminostilbene |
| CAS | 621-96-5 |
| Summenformel | C14H14N2 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H14N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h1-10H,15-16H2 |
| SMILES | NC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(N)C=C2 |
| IUPAC-Name | 4,4'-(Ethen-1,2-diyl)dianilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.27 |
| Formelmasse | 210.12 |