Learn More
4,4'-Dibrom-2,2'-Bipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15382052 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15382052 1 g 1 Gramm
15392052 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15382052 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454900010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 18511-71-2 | C10H6Br2N2 | 313.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18511-71-2
Summenformel C10H6Br2N2
Molekulargewicht (g/mol) 313.98
InChI-Schlüssel KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine, 4-bromo-2-4-bromopyridin-2-yl pyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridyl, 2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo, bpbb01, acmc-1bo83, 4,4'-dibromo-2,2-bipyridine, 4,4'-bromo-2,2'-bipyridine, 4,4'-dibromo-2,2'-dipyridine, 4,4'-dibromine-2,2'-bipyridine
PubChem CID 15569987
IUPAC-Name 4-Brom-2-(4-Brompyridin-2-yl)Pyridin
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C2=NC=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
Schmelzpunkt 140.0°C to 143.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 313.98
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.