missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine, TRC

Artikelnummer. 30349220
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30349220 25 mg 25 Milligramm
30350483 100 mg 100 Milligramm
30351518 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30349220 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD16897025MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 97028-91-6
Summenformel C12H27NO2
Molekulargewicht (g/mol) 217.35
Synonym 4-(Diethylamino)butanal Diethyl Acetal
IUPAC-Name 4,4-diethoxy-N,N-diethylbutan-1-amine
SMILES CCOC(CCCN(CC)CC)OCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4-Diethoxy-N,N-diethyl-1-butanamine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H27NO2/c1-5-13(6-2)11-9-10-12(14-7-3)15-8-4/h12H,5-11H2,1-4H3
Formelmasse 217.2042
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.