missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-Dihydroxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026307
47.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-88-6
C12H10O2
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
92-88-6
C12H10O2
186.21
MFCD00002348
VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
7112
CHEBI:34367
4-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O

4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4,4′-Dihydroxybiphenyl wird zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Es dient als Laborreagenz und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyether-Flüssigkristallen. Darüber hinaus wird es als Antioxidansmittel für Gummi und Latex verwendet. Darüber hinaus wird es in hellen Gummiprodukten, Lebensmittelverpackungen und medizinischen Latexprodukten verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Schmelzpunkt 279°C to 285°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 1908886
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'