Learn More
4,4-Dimethyl-1,3-Cyclohexandion 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10599983 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10599983 5 g Glasflasche -
10443365 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10599983 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 381260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 562-46-9
Summenformel C8H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.18
MDL-Nummer MFCD00075224
InChI-Schlüssel PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136360
IUPAC-Name 4,4-dimethylcyclohexane-1,3-dione
SMILES CC1(C)CCC(=O)CC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 4-Dimethyl-1, 3-cyclohexanedione
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 102°C to 105°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 130°C (7.0 mmHg)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-209lre, 4,4-dimethyl-1,3cyclohexanedione, 4,4dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 4,4-dimethy 1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,halogenated solvents
Formelmasse 140.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Nadeln