Learn More
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione |
| CAS | 562-46-9 |
| Summenformel | C8H12O2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(=O)CC1=O |
| IUPAC-Name | 4,4-Dimethylcyclohexan-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 140.17 |
| Formelmasse | 140.0837 |