Learn More
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexandion, TRC
Artikelnummer. 30384000
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30384000 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30384000 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD477983500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
CAS 562-46-9
Summenformel C8H12O2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)CCC(=O)CC1=O
IUPAC-Name 4,4-Dimethylcyclohexan-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 140.17
Formelmasse 140.0837