Learn More
4,4-Dimethyl-2-Pentin, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045306
36.06 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
999-78-0
C7H12
96.17
MFCD00041613
FOALCTWKQSWRST-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4,4-dimethyl, acmc-20amsk, t-butylmethylacetylene, propyne, 1-tert-butyl, 2,2-dimethyl-3-pentyne, 4,4-dimethyl-pent-2-yne, tert-c4h9 c.$.cch3, tert-butylmethylacetylene, 4,4-dimethyl-2-pentyne,
136786
4,4-dimethylpent-2-yne
CC#CC(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
999-78-0
C7H12
96.17
MFCD00041613
FOALCTWKQSWRST-UHFFFAOYSA-N
4,4-dimethyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4,4-dimethyl, acmc-20amsk, t-butylmethylacetylene, propyne, 1-tert-butyl, 2,2-dimethyl-3-pentyne, 4,4-dimethyl-pent-2-yne, tert-c4h9 c.$.cch3, tert-butylmethylacetylene, 4,4-dimethyl-2-pentyne,
136786
4,4-dimethylpent-2-yne
CC#CC(C)(C)C
4,4-Dimethyl-2-pentyne is used in organometallic reactions for regioselectivity of its insertion into the Pd-C bond of cyclopalladated complexes. It is also used to prepare pyrimidine-dione by reacting with isocyanate in the presence of nickel/ N-heterocyclic carbene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,4-Dimethyl-2-pentin wird in organometallischen Reaktionen aufgrund der Regioselektivität seiner Einführung in die Pd-C-Bindung von cyclopalladierten Komplexen verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Pyrimidin-Dion verwendet, indem es mit Isocyanat in Gegenwart von Nickel/N-heterocyclischem Carben reagiert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4-Dimethyl-2-pentyne
Dichte 0.718
Siedepunkt 82°C
Flammpunkt −10°C (14°F)
Geruch Petrol-like
Strukturformel (CH3)3CC≡CCH3
Brechungsindex 1.4085
Menge 1 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1733540
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 96.17
Reinheit (%) ≥97%