Learn More
4-(-Ethylphenyl)--thiosemicarbazid,4-ethylphenyl)-3-thiosemicarbazid, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7045888
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93693-01-7
C9H13N3S
195.28
MFCD00041303
MXVVZBDSLDIVAW-UHFFFAOYSA-N
4-4-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-ethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-ethylphenyl thiourea, 4-ethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione, 1-amino-3-4-ethylphenyl thiourea, 4-4'-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide
3259670
1-Amino-3-(4-ethylphenyl)thioharnstoff
CCC1=CC=C(NC(=S)NN)C=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
93693-01-7
C9H13N3S
195.28
MFCD00041303
MXVVZBDSLDIVAW-UHFFFAOYSA-N
4-4-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-ethylphenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-ethylphenyl thiourea, 4-ethylphenyl amino hydrazinomethane-1-thione, 1-amino-3-4-ethylphenyl thiourea, 4-4'-ethylphenyl-3-thiosemicarbazide
3259670
1-Amino-3-(4-ethylphenyl)thioharnstoff
CCC1=CC=C(NC(=S)NN)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Ethylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Schmelzpunkt 128°C to 131°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2804749
Formelmasse 195.29
Reinheit (%) ≥98%