Learn More
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30402058
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402058 5 g
30398809 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402058 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5952355G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1978-61-6
Summenformel C11H12lFN . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 213.68
Synonym 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,5,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, 4-(p-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
SMILES Cl.Fc1ccc(cc1)C2=CCNCC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H12FN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-5,13H,6-8H2;1H
Formelmasse 213.0721