missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-(Hexafluorisopropyliden)dianilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3758158
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1095-78-9
C15H12F6N2
334.27
MFCD00039146
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
622236
4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]anilin
C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1095-78-9
C15H12F6N2
334.27
MFCD00039146
BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
622236
4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-yl]anilin
C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 199.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CF3)2C(C6H4NH2)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 334.27
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'