Learn More
4-(4-Hydroxy-1-butynyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30402233
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30402233 250 mg
30397424 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30402233 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH831235250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123910-86-1
Summenformel C12 H12 O3
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Synonym 4-(4-Hydroxy-1-butyn-1-yl)-benzoic Acid Methyl Ester
IUPAC-Name methyl 4-(4-hydroxybut-1-ynyl)benzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)C#CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxy-1-butynyl)benzoic Acid Methyl Ester
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,3,9H2,1H3
Formelmasse 204.0786