missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)-2-Butanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7028036
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-48-5
C11H14O3
194.23
MFCD00048232
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
31211
CHEBI:68657
4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on
CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
122-48-5
C11H14O3
194.23
MFCD00048232
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
31211
CHEBI:68657
4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-on
CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Schmelzpunkt 39°C to 42°C
Menge 1 g
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'