Learn More
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanon, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-146928
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
5471-51-2
C10H12O2
164.2
MFCD00002394
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
21648
CHEBI:68656
4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
5471-51-2
C10H12O2
164.2
MFCD00002394
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
21648
CHEBI:68656
4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-on
CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 82°C to 84°C
Farbe Farblos
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CH2COCH3
Menge 50 g
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /