Learn More
4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC52406CB
Weitere Details : CAS : 892501-94-9 Netto-Gewicht : 0.05025kg
Menge | 250mg |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
892501-94-9 | |
219.24 | |
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N | |
24229521 | |
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O |
C12H13NO3 | |
MFCD09702366 | |
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate | |
4-(4-Isocyanatophenoxy)oxan |
Spezifikation
4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran | |
250mg | |
96.5 | |
97% | |
MFCD09702366 | |
ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-Isocyanatophenoxy)oxan | |
24229521 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
892501-94-9 | |
100.0 | |
C12H13NO3 | |
4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate | |
C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O | |
219.24 | |
219.24 |