Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol, TRC
Artikelnummer. 30479459
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Unit Size:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30479459 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30479459 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2630635G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
CAS 52244-70-9
Summenformel C11H16O2
Menge 5 g
Synonym 4-Methoxybenzenebutanol, 4-(4-Hydroxybutyl)anisole, 4-(4-Methoxyphenyl)butanol, 4-(p-Methoxyphenyl)-1-butanol, NSC 141198
InChI-Formel InChI=1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3
SMILES COc1ccc(CCCCO)cc1
IUPAC-Name 4-(4-Methoxyphenyl)butan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 180.24
Formelmasse 180.115