Learn More
4-(4-Methoxyphenyl)-2-Butanon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081162
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
104-20-1
C11H14O2
178.23
MFCD00008791
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
61007
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
104-20-1
C11H14O2
178.23
MFCD00008791
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
4-4-methoxyphenyl-2-butanone, anisylacetone, 4-4-methoxyphenyl butan-2-one, 4-methoxybenzylacetone, raspberry ketone methyl ether, 2-butanone, 4-4-methoxyphenyl, anisylacetone, p, 4-p-methoxyphenyl-2-butanone, methyl oxanone, 1-4-methoxyphenyl-3-butanone
61007
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
COC1=CC=C(CCC(C)=O)C=C1
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Methoxyphenyl)-2-Butanon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4- (4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Schmelzpunkt 7°C to 9°C
Dichte 1.046
Siedepunkt 147°C to 148°C (8 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 10 g
Beilstein 1869592
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%