Learn More
4,4'-Methylen-bis-(2,6-di-tert-Butylphenol), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11453158
23.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-82-1
C29H44O2
424.669
MFCD00008822
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
8372
CHEBI:34369
2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
118-82-1
C29H44O2
424.669
MFCD00008822
MDWVSAYEQPLWMX-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis 2,6-di-tert-butylphenol, bimox m, ionox 220, binox m, antioxidant e 702, mb 1 antioxidant, ethyl 702, ionox 220 antioxidant, etil 702, 4,4'-methylenebis 2,6-di-t-butylphenol
8372
CHEBI:34369
2,6-Ditert-butyl-4-[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Schmelzpunkt 154°C to 158°C
Siedepunkt 289°C (40 mmHg)
Menge 100 g
Beilstein 1916919
Formelmasse 424.67
Reinheit (%) 98%