Learn More
Alfa Aesar™ 4,4'-Methylenbis(2,6-Dimethylanilin), 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H58353.03
Weitere Details : CAS : 4073-98-7 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15464658
  • 12.26 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
09-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4073-98-7
254.377
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
77690
CC1=CC(=CC(=C1N)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
C17H22N2
MFCD00058680
4,4'-methylenebis 2,6-dimethylaniline, 4-4-amino-3,5-dimethylbenzyl-2,6-dimethylaniline, 4,4-methylenebis 2,6-dimethylaniline, 4,4'-methylenebis 2,6-xylidine, 3,3'5,5'-tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl methyl-2,6-dimethylaniline, 4,4'-methylenedi-2,6-xylidine, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl methyl-2,6-dimethylphenylamine, pubchem13700, aurora ka-6230
4-[(4-amino-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylanilin
Spezifikation
4,4'-Methylenebis(2,6-dimethylaniline)
1g
C17H22N2
UN2811
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
4-[(4-amino-3,5-dimethylphenyl)methyl]-2,6-dimethylanilin
77690
98%
120°C to 124°C
4073-98-7
MFCD00058680
4,4'-methylenebis 2,6-dimethylaniline, 4-4-amino-3,5-dimethylbenzyl-2,6-dimethylaniline, 4,4-methylenebis 2,6-dimethylaniline, 4,4'-methylenebis 2,6-xylidine, 3,3'5,5'-tetramethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl methyl-2,6-dimethylaniline, 4,4'-methylenedi-2,6-xylidine, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl methyl-2,6-dimethylphenylamine, pubchem13700, aurora ka-6230
CC1=CC(=CC(=C1N)C)CC2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
254.377
254.38
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation