Learn More
4,4'-Methylenbis[2-chlorphenol], TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,4'-Methylenebis[2-chlorophenol] |
| CAS | 2787-77-1 |
| Summenformel | C13H10Cl2O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-4-[(3-chloro-4-hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H10Cl2O2/c14-10-6-8(1-3-12(10)16)5-9-2-4-13(17)11(15)7-9/h1-4,6-7,16-17H,5H2 |
| SMILES | Oc1ccc(Cc2ccc(O)c(Cl)c2)cc1Cl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-4-[(3-Chlor-4-Hydroxyphenyl)methyl]phenol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 269.12 |
| Formelmasse | 268.0058 |