Learn More
4,4'-Methylenbis-benzol-2,6-d2-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bis-(4-aminophenyl)methane 3,3',5,5'-d4 |
| CAS | 145657-14-3 |
| Summenformel | C13 D4 H10 N2 |
| Menge | 25 mg |
| Synonym | 4,4'-Methylenedianiline-d4, 4,4'-Methylenebis-benzen-2,6-d2-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H14N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9,14-15H2/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1cc(Cc2cc([2H])c(N)c([2H])c2)cc([2H])c1N |
| IUPAC-Name | 4-[(4-Amino-3,5-Dideuterio-phenyl)methyl]-2,6-Dideuterio-anilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 202.29 |
| Formelmasse | 202.1408 |