Learn More
4,4'-Methylen-bis(N,N-dimethylaniline), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-163120
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
101-61-1
C17H22N2
254.37
MFCD00008317
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
7567
CHEBI:34370
4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 86.0°C to 90.0°C
Farbe Beige-Braun oder Grau oder Weiß
Siedepunkt 390.0°C
Flammpunkt 178°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H4CH2C6H4NH2
Menge 5 g
Beilstein 13, 239
Merck Index 15, 6255
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
Formelmasse 254.37
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen