Learn More
4,4′-Methylen-bis(N,N-dimethylaniline), 98 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 126740050
Weitere Details : CAS : 101-61-1 Netto-Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10031450
  • 22.40 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 12
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
101-61-1
254.37
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
7567
4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
C17H22N2
MFCD00008317
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
CHEBI:34370
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spezifikation
4, 4'-Methylenebis(N, N-dimethylaniline)
Authentic
390.0°C
86.0°C to 90.0°C
99+%
99.0
98%
H2NC6H4CH2C6H4NH2
13, 239
4,4'-methylenebis n,n-dimethylaniline, tetra-base, tetrabase, michler's base, methane base, methylene base, michler's hydride, michler's methane, 4,4'-bis dimethylamino diphenylmethane, reduced michler's ketone
JNRLEMMIVRBKJE-UHFFFAOYSA-N
4-[[4-(dimethylamino)phenyl]methyl]-N,N-dimethylanilin
7567
254.37
98%
178°C
Glasflasche
Beige-Braun oder Grau oder Weiß
5g
101-61-1
100.0
C17H22N2
MFCD00008317
15, 6255
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in benzene,ether,carbon disulfide and,acids,slightly soluble in cold alcohol,more soluble in,hot alcohol
CN(C)C1=CC=C(C=C1)CC2=CC=C(C=C2)N(C)C
254.37
CHEBI:34370
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate