Learn More
4-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzoesäure-Hydrochloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3485578
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
303134-03-4
C13H19ClN2O2
270.757
MFCD09064999
KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
24229616
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesäure;hydrochlorid
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
303134-03-4
C13H19ClN2O2
270.757
MFCD09064999
KJZVHMAKWMCIBB-UHFFFAOYSA-N
4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1
24229616
4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzoesäure;hydrochlorid
CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.Cl
Chemischer Name oder Material 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 288.78
Reinheit (%) 95%