Learn More
{4-[(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | {4-[(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)methyl]phenyl}methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 234.34 |
Reinheit (%) | 97% |