Learn More
{4-[-4Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol |
Formelmasse | 220.31 |
Reinheit (%) | 97% |