Learn More
4-(4-Methylpiperazin)-anilin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge SS00001DA
Weitere Details : CAS : 16153-81-4 Netto-Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 3263 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10029631
  • 81.20 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 07-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
16153-81-4
192.29
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
737253
C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
C11H18N3
MFCD00172703
4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
4-(4-aminophenyl)-1-methylpiperazin-1-ium
Spezifikation
4-(4-Methylpiperazino)aniline
1g
97.0
C11H18N3
4-4-methylpiperazino aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl aniline, 4-methyl-1-4-aminophenyl piperazine, 4-4-methyl-1-piperazinyl aniline, 4-4-methylpiperazin-1-yl phenylamine, 1-4-aminophenyl-4-methylpiperazine, 4-4-methyl-piperazin-1-yl-phenylamine, 4-4-methylpiperazin-1-yl benzenamine, benzenamine, 4-4-methyl-1-piperazinyl, 4-4-methylpiperazinyl phenylamine
C[NH+]1CCN(CC1)C1=CC=C(N)C=C1
192.29
191.28
Bernsteinfarbene Glasflasche
16153-81-4
97%
MFCD00172703
MOZNZNKHRXRLLF-UHFFFAOYSA-O
4-(4-aminophenyl)-1-methylpiperazin-1-ium
737253
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate