Learn More
4-(4-Morpholinyl)-anilin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
50 g
Beschreibung
4-(4-Morpholinyl)aniline is used in the preparation of central nervous system (CNS) active agents, also used in the color developing process in photographs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(4-Morpholinyl)anilin wird bei der Herstellung von ZNS-Wirkstoffen verwendet, die auch bei der Farbentwicklung in Fotografien verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säurehydriden, Säurehloriden und Chloroformiaten lagern.
4-(4-Morpholinyl)anilin wird bei der Herstellung von ZNS-Wirkstoffen verwendet, die auch bei der Farbentwicklung in Fotografien verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethylacetat.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säurehydriden, Säurehloriden und Chloroformiaten lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(4-Morpholinyl)aniline |
Schmelzpunkt | 129°C to 133°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 150957 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,ethyl acetate. |
Formelmasse | 178.24 |
Reinheit (%) | ≥98% |