missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(4-Morpholinyl)-benzolboronsäurepinakolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7034257
57.40 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
568577-88-8
C16H24BNO3
289.182
MFCD04112544
UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
2795361
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
568577-88-8
C16H24BNO3
289.182
MFCD04112544
UCPALIMHMYIZPZ-UHFFFAOYSA-N
4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholinophenylboronic acid, pinacol ester, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid pinacol ester, 4-morpholin-4-ylbenzeneboronic acid pinacol ester, morpholine, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl, 4-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 4-morpholino phenylboronic acid pinacolate, 4-4-morpholinyl benzeneboronic acid pinacol ester
2795361
4-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCOCC3

4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4-(4-Morpholinyl)benzolboronsäure-Pinacolester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(4-Morpholinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 289.18
Reinheit (%) 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'