Learn More
4-(4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11468923
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468923 100 g 100 Gramm
11448923 5 g 5 Gramm
11458923 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11067.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67565-48-4
Summenformel C14H11NO4
Molekulargewicht (g/mol) 257.25
MDL-Nummer MFCD00017041
InChI-Schlüssel RIYUFYPNHRLRON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-nitrobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-nitrophenyl methoxy benzaldehyde, 4-4-nitrobenzyl oxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-nitrophenyl methoxy, cbmicro_009110, cambridge id 5303589, 4-4-formylphenoxy methyl nitrobenzene
PubChem CID 735836
IUPAC-Name 4-[(4-Nitrophenyl)methoxy]benzaldehyd
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (4-Nitrobenzyloxy)benzaldehyde
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 100 g
Beilstein 1884256
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 257.25
Reinheit (%) 98%