Learn More
4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone, TRC
Artikelnummer. 30473063
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30473063 100 mg -
30476838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30473063 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN504425100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 446292-04-2
Summenformel C10 H10 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.2
Synonym 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone, 4-(3-Oxo-4-morpholinyl)nitrobenzene, 4-(4-Nitrophenyl)-3-oxomorpholine, 4-(4-Nitrophenyl)morpholin-3-one
IUPAC-Name 4-(4-nitrophenyl)morpholin-3-one
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4-Nitrophenyl)-3-morpholinone
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-1-3-9(4-2-8)12(14)15/h1-4H,5-7H2
Formelmasse 222.0641