Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414923
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414923 25 g 25 Gramm
11424923 100 g 100 Gramm
11434923 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11414923 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12232.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um eine ableitfähige Resorcinolfarbstoffverbindung mit einem Absorptionsmaximum von 432 nm. Wird als pH-Indikator verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünntem Natriumhydroxid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74-39-5
Summenformel C12H9N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 259.22
MDL-Nummer MFCD00007310
InChI-Schlüssel BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC-Name (4E)-3-Hydroxy-4-[(4-Nitrophenyl)hydrazinyliden]cyclohexa-2,5-Dien-1-on
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Schmelzpunkt ∼185°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 674709
Merck Index 14,5695
Formelmasse 259.22
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol